Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC H+ de carbohidratos HyperREZ™ XP
Fabricadas con un proceso exclusivo y sometidas a rigurosos procedimientos de control de calidad, estas columnas para LC se utilizan para que el contraión correspondiente satisfaga los requisitos de las aplicaciones.
331.36€ - 2078.14€
Especificaciones
Para utilizar con | LC-MS |
---|---|
Presión máxima | 725 psi (50 bar) |
Tamaño de partículas | 8 μm |
pH | Desde 1 hasta 11 |
Material de embalaje | Polímero esférico microporoso |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10649453
|
Thermo Scientific™
69008-307780 |
8 μm | 7,7 mm | 300 mm |
2078.14€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11517541
|
Thermo Scientific™
69708-254080 |
8 μm | 4 mm | 250 mm |
1618.16€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11507541
|
Thermo Scientific™
69608-107780 |
8 μm | 7,7 mm | 100 mm |
1712.04€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11507531
|
Thermo Scientific™
69008-057726 |
8 μm | 7,7 mm | 50 mm |
699.36€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11517531
|
Thermo Scientific™
69008-903027 |
8 μm | 3 mm | 5 mm |
331.36€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Fabricadas con un proceso exclusivo y sometidas a rigurosos procedimientos de control de calidad, las columnas para LC de carbohidrato H+ Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP se utilizan para que el contraión correspondiente satisfaga los requisitos de las aplicaciones. Cada columna se ha probado individualmente para garantizar la reproducibilidad columna a columna.
Las columnas basadas en polímeros para el análisis de carbohidratos ofrecen ventajas para el cromatógrafo, incluidas la temperatura y la estabilidad de pH, así como mejores opciones de disolvente.- Diseñadas para la determinación de carbohidratos, sacáridos, ácidos orgánicos y alcoholes
- Partículas monodispersas eficaces y reproducibles
- Estables para prolongar la vida útil de las columnas incluso con un pH bajo y a altas temperaturas
Especificaciones
LC-MS | |
8 μm | |
Polímero esférico microporoso |
725 psi (50 bar) | |
Desde 1 hasta 11 | |
Intercambio de ligandos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.