Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Ca2+ de carbohidratos HyperREZ™ XP
Fabricadas con un proceso exclusivo y sometidas a rigurosos procedimientos de control de calidad, estas columnas se utilizan para que el contraión correspondiente satisfaga los requisitos de las aplicaciones.
Marca: Thermo Scientific™ 69208-307780
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
Fabricadas con un proceso exclusivo y sometidas a rigurosos procedimientos de control de calidad, las columnas para LC de carbohidrato Ca2 + Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP se utilizan para que el contraión correspondiente satisfaga los requisitos de las aplicaciones. Cada columna se ha probado individualmente para garantizar la reproducibilidad columna a columna.
Las columnas basadas en polímeros para el análisis de carbohidratos ofrecen ventajas para el cromatógrafo, incluidas la temperatura y la estabilidad de pH, así como mejores opciones de disolvente.- Diseñadas para la determinación de carbohidratos, sacáridos, ácidos orgánicos y alcoholes
- Partículas monodispersas eficaces y reproducibles
- Estables para prolongar la vida útil de las columnas incluso con un pH bajo y a altas temperaturas
Especificaciones
Columna analítica | |
0,6 mL/min | |
300 mm | |
8 μm | |
90°C | |
Contraión Ca2+ | |
Análisis de carbohidratos | |
Columna analítica |
7,7 mm | |
LC-MS | |
725 psi (50 bar) | |
Desde 1 hasta 11 | |
L19 | |
Polímero esférico microporoso | |
Intercambio de ligandos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.