Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Ca2+ de carbohidratos HyperREZ™ XP
Fabricadas con un proceso exclusivo y sometidas a rigurosos procedimientos de control de calidad, estas columnas se utilizan para que el contraión correspondiente satisfaga los requisitos de las aplicaciones.
Marca:  Thermo Scientific™ 69208-057726
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11547531
  • 699.36€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fabricadas con un proceso exclusivo y sometidas a rigurosos procedimientos de control de calidad, las columnas para LC de carbohidrato Ca2 + Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP se utilizan para que el contraión correspondiente satisfaga los requisitos de las aplicaciones. Cada columna se ha probado individualmente para garantizar la reproducibilidad columna a columna.
Las columnas basadas en polímeros para el análisis de carbohidratos ofrecen ventajas para el cromatógrafo, incluidas la temperatura y la estabilidad de pH, así como mejores opciones de disolvente.
  • Diseñadas para la determinación de carbohidratos, sacáridos, ácidos orgánicos y alcoholes
  • Partículas monodispersas eficaces y reproducibles
  • Estables para prolongar la vida útil de las columnas incluso con un pH bajo y a altas temperaturas
Especificaciones
Especificaciones
Precolumna
LC-MS
725 psi (50 bar)
Desde 1 hasta 11
L19
Polímero esférico microporoso
Intercambio de ligandos
7,7 mm
50 mm
8 μm
90°C
Contraión Ca2+
Análisis de carbohidratos
Precolumna
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.