Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Pb2+ de carbohidratos HyperREZ™ XP
Las columnas de carbohidratos para LC Pb2+ HyperREZ XP se utilizan para que el contraión correspondiente satisfaga los requisitos de las aplicaciones.
434.85€ - 2312.82€
Especificaciones
Para utilizar con | LC-MS |
---|---|
Presión máxima | 725 psi (50 bar) |
Tamaño de partículas | 8 μm |
pH | Desde 1 hasta 11 |
Temperatura | 90°C |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10679855
|
Thermo Scientific™
69108-307780 |
8 μm | 7,7 mm | 300 mm |
2312.82€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11537531
|
Thermo Scientific™
69108-903027 |
8 μm | 3 mm | 5 mm |
434.85€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11527531
|
Thermo Scientific™
69108-057726 |
8 μm | 7,7 mm | 50 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Fabricadas con un proceso exclusivo y sometidas a rigurosos procedimientos de control de calidad, las columnas para LC de carbohidrato Pb2+ Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP se utilizan para que el contraión correspondiente satisfaga los requisitos de las aplicaciones. Cada columna se ha probado individualmente para garantizar la reproducibilidad columna a columna.
Las columnas basadas en polímeros para el análisis de carbohidratos ofrecen ventajas para el cromatógrafo, incluidas la temperatura y la estabilidad de pH, así como mejores opciones de disolvente.- Diseñadas para la determinación de carbohidratos, sacáridos, ácidos orgánicos y alcoholes
- Partículas monodispersas eficaces y reproducibles
- Estables para prolongar la vida útil de las columnas incluso con un pH bajo y a altas temperaturas
Especificaciones
LC-MS | |
8 μm | |
90°C | |
Contraión Pb2+ | |
Intercambio de ligandos |
725 psi (50 bar) | |
Desde 1 hasta 11 | |
L34 | |
Polímero esférico microporoso |