Learn More
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Drum Accessories, Plastic Drum Dolly
Permite el transporte sencillo de BioProcess Container Systems™ (BPC™) con los accesorios para bidones Thermo Scientific™ HyPerforma™.
Marca:  Thermo Scientific™ SV50029.03
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 10288303
  • en la oferta / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
para ver el stock
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Permite el transporte sencillo de BioProcess Container Systems™ (BPC™) con los accesorios para bidones Thermo Scientific™ HyPerforma™.
Placa de soporte
  • Disco de plástico redondo para su uso con bidones de HDPE cónicos con puerto de 10,16 cm (4 pulg.).
  • Admite bidones de hasta 200 litros
Plataforma rodante de plástico para bidones
  • Admite bidones de fondo plano y cónico.
  • Admite bidones de hasta 200 litros
  • Aviso sobre pedidos:
    Dimensiones de la plataforma rodante de plástico para bidones: 61,93 × 18,11 cm (Diám. x Al) (24,38 × 7,13 pulg)
    Especificaciones
    Especificaciones
    100 l
    Plataforma rodante de plástico para bidones
    62 x 18 cm (23,38 x 7,13 in)
    HyPerforma™
    Certificados
    Ver productos accesorios