Learn More
Higromicina B, Fisher BioReagents
Catalog Number 10797718
Click to view available options
Cantidad:
1 mU
Envase:
Frasco de vidrio
Inhibe la síntesis de proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Hygromycin B
Tipo Hygromycin B
Forma física Líquido
CAS 31282-04-9, 7732-18-5
Fuente Streptomyces hygroscopicus
Intervalo de porcentaje de ensayo > 80 %
Fórmula molecular C20H37N3O13
Envase Frasco de vidrio
Clave InChI GRRNUXAQVGOGFE-BBMONYMYSA-N
SMILES CNC1CC(C(C(C1O)OC2C3C(C(C(O2)CO)O)OC4(O3)C(C(C(C(O4)C(CO)N)O)O)O)O)N
Nombre IUPAC (3'S,3aS,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7R,7aS)-4-[(1R,2S,3R,5S,6S)-3-amino-2,6-dihidroxi-5-(metilamino)ciclohexil]oxi-6'-[(1S)-1-amino-2-hidroxietil]-6-(hidroximetil)espiro[4,6,7,7a-tetrahidro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]piran-2,2'-oxano]-3',4',5',7-tetrol
Peso molecular (g/mol) 527.524
PubChem CID 134129613
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.5
Porcentaje de pureza >80 %
Filtrado estéril Pass Test
Color Amarillo
Cantidad 1 mU
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hygromycin B
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.