Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-280 Sleeves
541.47 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22917" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22917" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Ancha
Estrecha
Descripción
- La tecnología INTERCEPT™ de resistencia a cortes proporciona la mejor protección contra cortes de su clase y una sensación suave y fresca para el trabajador
- Diseñado para funcionar en combinación con cualquier guante resistente a cortes HyFlex™
- Disponibles en tres versiones: Extraancho, ancho, estrecho
Especificaciones
Tamaño | Ancha |
Estructura | Tejido de punto |
Tipo de producto | Funda |
Material | Tecnología ANSELL INTERCEPT™ |
Color | Gris |
Esterilidad | No estéril |
Desechables | No |
Modelo | HyFlex™ 11-280 |
Para utilizar con (aplicación) | Reparación y sustitución de vidrio; manipulación de láminas y paneles metálicos |
Certificaciones/conformidad | Compatible con REACH |