Learn More
Ansell Cubremangas HyFlex™ 11-200 de alta visibilidad resistente a cortes con cierre de Velcro™
218.19 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22917" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22917" para aplicar la oferta.
Click to view available options
19 in
Descripción
- El amplio espacio en el área del brazo reduce la transpiración y la irritación
- El diseño anatómico con área de antebrazo ajustable permite la libertad de movimiento
- Aumenta la productividad al permitir que los trabajadores realicen sus tareas sin restricciones
- Mejora la seguridad en zonas con poca luz con colores de alta visibilidad
- Proporciona un rendimiento de corte de nivel 5 EN (ANSI A3) y protección térmica de nivel 1 (EN407)
- El diseño ergonómico y el sistema de fijación aumentan la aceptación de los trabajadores, lo que genera menos accidentes y lesiones
Especificaciones
Tamaño | Talla única |
Material | Nailon |
Color | Amarillo de alta visibilidad |
Tipo de tapón | Correa de Velcro™ |
Clasificación de resistencia de corte | ANSI A3 |
Estilo de manguito | Tejido de punto sin ranura para pulgar |
Certificaciones/conformidad (Europa) | Conformidad con EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
Longitud (imperial) | 19 in |
Longitud (métrico) | 475 mm |