missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Precision Hydrometers for Specific Gravity

High-precision instruments for determination of density in fluids. Fisherbrand™ Precision Hydrometers for Specific Gravity do not include a thermometer in the body and feature a reference temperature of 60/60°F.

Marca:  Fisherbrand™

Detalles adicionales : Peso : 0.04050kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11772033

  • en la oferta / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Ver productos alternativos »


Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación

Descripción

Descripción

High-precision instruments for determination of fluid density available with a DAkkS or works calibration certificate.
  • Reference temperature: 60/60°F
  • Without thermometer – control thermometer sold separately
  • Single packed in transparent square plastic sleeve
Especificaciones

Especificaciones

Hydrometer without Thermometer
0.002 sp.gr.
Control thermometer
Glass
1.200 to 1.420
±0.002 sp/gr
300 mm
Plastic sleeve
Measuring specific gravity
60°F
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales