Learn More
Solución de peróxido de hidrógeno, reactivo ACS, Honeywell
522.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21986" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21986" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
4 L
Descripción
- Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hydrogen Peroxide Solution |
Color | Sin designar |
Nombre de nota | Contains inhibitor |
Número UN | 2014 |
Beilstein | 3587191 |
Concentración | 30wt. % in H2O |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 34.01g/mol |
Grado | Reactivo ACS |
Presión de vapor | 23.3mmHg (30°C) |
Densidad del vapor | 1 (vs air) |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrogen peroxide solution
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: hydrogen peroxide solution