Learn More
Solución de peróxido de hidrógeno 30-32%, Optima™, para análisis de ultratrazas
325.50 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Especificaciones
Color | Sin designar |
CAS | 7722-84-1 |
Punto de ebullición | 108°C |
Punto de fusión | -33°C |
Fórmula molecular | H2O2 |
Número MDL | 11333 |
Sinónimo | oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone |
Clave InChI | MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | OO |
Nombre IUPAC | peróxido de hidrógeno |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hidrógeno Peróxido
- Peligro
- Líquido comburente Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Hydrogen peroxide