Learn More
Solución de cloruro de hidrógeno, 1 M en acetato de etilo, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 388701000
Detalles adicionales : CAS : 7647-01-0 Peso : 0.09000kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Hydrochloric acid | |
1M solution in ethyl acetate | |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
0.9000g/mL | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
clorano | |
313 | |
36.45 | |
0.9 | |
−3°C |
Incolora | |
7647-01-0,141-78-6 | |
HCl | |
1 to 1.3M | |
14, 4794 | |
Solubility in water: insoluble. | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 | |
Frasco de plástico | |
100 mL | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
- Hydrogen chloride, 1M solution in ethyl acetate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.