Learn More
Hydrofluoric Acid, TraceSELECT™ Ultra, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Specifications
Nombre del producto químico o material | Hydrofluoric Acid |
CAS | 7664-39-3 |
Concentración | ≥49% |
Densidad | 1.15g/mL at 25°C |
Presión de vapor | 25mmHg (20°C) |
Cantidad | 250 mL |
Fórmula molecular | FH |
Número MDL | MFCD00011346 |
Número UN | 1790 |
Sinónimo | hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484 |
Show More |