Learn More
Hydrochloric Acid Solution 0.5M (0.5N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
59.26 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1AMP.
6AMP.
Descripción
ClH, número de CAS-7647-01-0, alcoholes de sal, cloruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno hcl, ácido clorhídrico anhidro, chloorwaterstof, acide chlorhydrique, ácido clorhídrico, ácido muriático, chlorwasserstoff, ácido clorhídrico, 6AMP, CHEBI:17883, incoloro a amarillo, VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
pH | lt; 1 |
Color | De incoloro a amarillo |
Envase | Ampolla |
Cantidad | 6AMP. |
Forma física | Líquido |
Nombre IUPAC | clorano |