Learn More
Ácido clorhídrico al 32-35 %, Optima™, para el análisis de elementos ultratraza, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
500mL
Especificaciones
pH | 1 |
Color | Incolora |
CAS | 7647-01-0 |
Punto de fusión | -35 °C |
Punto de ebullición | 57 °C |
Presión de vapor | 125 mbar a 20 °C |
Cantidad | 500mL |
Fórmula molecular | ClH |
Viscosidad | 1,8 mPaS a 15 °C |
Forma física | Líquido |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ácido Clorhídrico
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.