Learn More
Ácido hidrobrómico al 44-49 %, Optima™, para el análisis de elementos ultratraza, Fisher Chemical
280.00 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Click to view available options
500 ml
Especificaciones
pH | lt;1 |
Color | Amarillo |
CAS | 10035-10-6 |
Punto de fusión | de -11 °C |
Punto de ebullición | de 126 °C |
Presión de vapor | 8 mm Hg 25 |
Cantidad | 500mL. |
Fórmula molecular | BrH |
Forma física | Líquido |
Número MDL | MFCD00011323 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrobromic acid 44-49%, Optima for Ultra traces analysis
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.