Learn More
Ácido hidriódico, ACS, 55-58 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11415180
752.03 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
Envase:
4 x 500 ml
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Se utiliza como catalizador para la conversión de alcohol primario en haluro de alquilo.
  • Adecuado para su uso en determinaciones de metoxilo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Hydriodic acid
Color Marrón-rojo a amarillo
CAS 10034-85-2
Densidad 1,701 g/cm³
Metales pesados (como Pb) 0,001%
Envase 4 x 500 ml
Residuo después del encendido 0,01 %
Sensibilidad Líquido sensible a la luz
Presión de vapor 7100 hPa (5325 mm Hg)
Notas de grado de pureza 55 to 58%
Cantidad 500mL.
Fórmula molecular HI
Forma física Licuado
Número MDL MFCD00011347
Número UN 1787
Índice Merck 14,4776
Sinónimo hydriodic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, hydriotic acid, iodium, yodo, jodwasserstoff, iodine-125, unii-694c0eft9q, iodo group
Clave InChI XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
SMILES I
Nombre IUPAC hydrogen iodide
Peso molecular (g/mol) 127.91
PubChem CID 24841
ChEBI CHEBI:43451
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.91
Grado ACS