Learn More
Ácido hidriódico, solución acuosa al 57 % p/p estabilizada con ácido hipofosforoso al 1,5 %, Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10410.22
Detalles adicionales : CAS : 10034-85-2 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 1787 Chem class : 8 Pack group : II
Descripción
Especificaciones
Ácido hidriódico | |
10034-85-2,7732-18-5,6303-21-5 | |
1.701 g/mL | |
Plástico | |
HI |
de -50,8 °C | |
de 126 °C | |
1.5 | |
100 g | |
127.91 |
Seguridad y manipulación
- Hydriodic acid, 57%, stabilized with 1.5% hypophosphorous acid
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Hydriodic acid, hypo
RUO - Para uso exclusivo en investigación