Learn More
Hydriodic Acid, 55 to 60%, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Envase:
Glass bottle
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hydriodic acid |
CAS | 10034-85-2 |
Densidad | 1.7g/mL at 20°C |
Envase | Glass bottle |
Cantidad | 250 mL |
Fórmula molecular | HI |
Número MDL | MFCD00011347 |
Número UN | UN1787 |
Sinónimo | hydriodic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, hydriotic acid, iodium, yodo, jodwasserstoff, iodine-125, unii-694c0eft9q, iodo group |
Clave InChI | XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N |