Learn More
HYDRANAL™: titulador 5 E, reactivo para valoración volumétrica bicomponente de Karl Fischer, Honeywell™ Fluka™
Agente de valoración para valoración volumétrica bicomponente de Karl Fischer (a base de etanol)
Marca:  Honeywell Fluka 34732-2.5L
Detalles adicionales : Peso : 2.22000kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15674370
  • 218.98€ / 2.50 litro
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Ventajas de los reactivos bicomponente Hydranal:
  • Alta velocidad de valoración
  • Alta precisión para pequeñas cantidades de agua
  • Alta capacidad de tampón
  • Titulador exacto y estable
  • Reactivos de tipo E: menor toxicidad en comparación con el metanol
  • Larga vida útil (tres años para los tituladores, cinco años para los disolventes)
Composición mejorada
En los reactivos bicomponente, los reactivos de Karl Fisher se separan en dos soluciones: el titulador y el disolvente. El titulador Hydranal contiene yodo disuelto en un alcohol con una concentración definida con precisión. El disolvente Hydranal es una solución alcohólica de dióxido de azufre e imidazol. El alcohol es metanol para reactivos estándar o etanol para reactivos de tipo E.
Especificaciones
Especificaciones
12°C (53.6°F)
HYDRANAL™-Titrant 5 E
UN1170
2.5 L
0.89g/mL
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • HYDRANAL Titrant 5 E
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol, iodine, 1H-Imidazole monohydriodide
SDS Documentos