Learn More
HYDRANAL™: titulador 5 E, reactivo para valoración volumétrica bicomponente de Karl Fischer, Honeywell™ Fluka™
Agente de valoración para valoración volumétrica bicomponente de Karl Fischer (a base de etanol)
Marca: Honeywell Fluka 34732-100ML
Detalles adicionales : Peso : 0.08880kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : II
Descripción
Ventajas de los reactivos bicomponente Hydranal:
- Alta velocidad de valoración
- Alta precisión para pequeñas cantidades de agua
- Alta capacidad de tampón
- Titulador exacto y estable
- Reactivos de tipo E: menor toxicidad en comparación con el metanol
- Larga vida útil (tres años para los tituladores, cinco años para los disolventes)
Composición mejorada
En los reactivos bicomponente, los reactivos de Karl Fisher se separan en dos soluciones: el titulador y el disolvente. El titulador Hydranal contiene yodo disuelto en un alcohol con una concentración definida con precisión. El disolvente Hydranal es una solución alcohólica de dióxido de azufre e imidazol. El alcohol es metanol para reactivos estándar o etanol para reactivos de tipo E.
Especificaciones
12°C (53.6°F) | |
HYDRANAL™-Titrant 5 E | |
UN1170 |
100 mL | |
0.89g/mL |