Learn More
HYDRANAL™-Standard 5.0, Honeywell Fluka™
Solución de prueba para valoración volumétrica Karl Fischer
Marca:  Honeywell Fluka 34813-6X500ML
Detalles adicionales : Peso : 2.55000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15664470
  • 458.23€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Ventajas de HYDRANAL - Auxiliaries
  • Amplia gama de productos solubilizantes para aplicaciones de muestras especiales
  • Amplia gama de productos tampón para aplicaciones de muestras relacionadas con el pH
  • Agentes desecantes para protección celular y secado de gases portadores.
Especificaciones
Especificaciones
27°C (80.6°F)
HYDRANAL™-Standard 5.0
UN1993C
6 x 500 mL
95-47-6,71-36-3
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • HYDRANAL-Standard 5.0
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302 + H312 + H332-Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: o-xylene, butan-1-ol; n-butanol
SDS Documentos