Learn More
HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent E-FI, Honeywell Fluka™
Medium for volumetric, two-component Karl Fischer titrations
Marca: Honeywell Fluka 34431-1L
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 0.89500kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : II
Descripción
- A base de etanol
- Sin imidazol
- Sin sustancias de CMR
Especificaciones
Incolora | |
0.895 g/cm3 | |
64-17-5 | |
≥55% | |
Frasco de vidrio | |
Líquido | |
Completely Miscible in Water |
1 L | |
HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent E-FI | |
5 to 6 | |
≤80% | |
-115°C | |
UN1170 |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.