Learn More
Honeywell Fluka HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat A-FA, Honeywell Fluka™
Anolito para valoración culombimétrica Karl Fischer de cetonas y electrolitos de baterías de iones de litio, preferido para células con diafragma, a base de acetonitrilo y sin alcoholes (sin sustancias CMR)
Marca: Honeywell Fluka 34471-500ML
Detalles adicionales : Peso : 0.90600kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Descripción
- HYDRANAL™ es la marca de mayor confianza en la valoración Karl Fischer debido a su dedicación a la calidad, la uniformidad y la innovación continua.
- Amplia gama de productos con 60 artículos disponibles
- 40 años de innovación: puede ver nuestros reactivos NEXTGEN AQUÍ
- Servicio técnico y asistencia especializados
- Más de 800 notas de aplicación disponibles en nuestro sitio web
- Consulte el procedimiento de funcionamiento estándar de NEXTGEN Coulomat A-FA
Especificaciones
0.906 g/cm3 | |
Naranja | |
HYDRANAL™ - NEXTGEN Coulomat A-FA | |
5.5 | |
<10.00% | |
Liquid | |
Soluble in water |
12°C to 13°C | |
1 x 500 mL | |
Confidential Stabilizer 2,75-75-2,Confidential Accelerator,Confidential Stabilizer 1,75-05-8 | |
≥10.00% | |
Frasco de vidrio | |
2924 |
Seguridad y manipulación
- HYDRANAL NEXTGEN Coulomat A-FA
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: acetonitrile, methanesulphonic acid, 1-Ethylimidazole