Learn More
HYDRANAL™: metanol rápido, Honeywell Fluka™
Medio para valoración volumétrica monocomponente acelerada de Karl Fischer.
Marca: Honeywell Fluka 37817-4X2.5L
Detalles adicionales : Peso : 8.00000kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Especificaciones
11°C (51.8°F) | |
HYDRANAL™-Methanol Rapid | |
UN1230 |
4 x 2.5 L | |
0.80g/mL |
Seguridad y manipulación
- HYDRANAL-Methanol Rapid
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301 + H311 + H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: methanol, sulphur dioxide, imidazole