Learn More
HYDRANAL™ - Estándar de agua CRM 1.0, material de referencia certificado para valoración de Karl Fischer (contenido de agua de 1 mg/g = 0,1%), Honeywell Fluka™
Catalog Number 15655825
95.36 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 x 4 mL
Envase:
Ampolla
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™ - CRM Water Standard 1.0
Nombre de nota Certified reference material for Karl Fischer titration (water content 1 mg/g = 0.1%)
Densidad 1.000 g/cm3
Temperatura de inflamación 43°C
Cantidad 10 x 4 mL
CAS 100-66-3, 108-32-7
% mín. CAS ≥90.0000%, ≥1.0000%
% máx. CAS <100.0000%, <10.0000%
Punto de ebullición 153°C to 155°C
Envase Ampolla
Notas del porcentaje del ensayo agua eficaz, culombimétrico
Fórmula molecular C7H8O
Número UN UN2222
Clave InChI RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC anisol
Peso molecular (g/mol) 108.14
PubChem CID 7519
ChEBI CHEBI:16579
Grado Material de referencia certificado
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL CRM Water Standard 1.0
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: anisole, propylene carbonate