Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat Oil, reactivo para valoración culombimétrica KF en aceites (solución de anolito), para células sin diafragma, Honeywell Fluka™
Anolito para valoración por culombimetría Karl Fischer en aceites (basado en cloroformo-metanol-xileno), preferido para células con diafragma
Marca: Honeywell Fluka 34868-500ML
127.98 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 67-56-1 Peso : 0.52100kg Transport : UN number : 1992 Chem class : 3 Pack group : II
Descripción
Ventajas de los reactivos culombimétricos Hydranal
- Facilidad de uso
- Alta precisión para cantidades de trazas de agua
- Condiciones estables del recipiente de valoración
- Amplia gama de productos
- Vida útil prolongada (hasta cinco años)
Especificaciones
8 °C (46.4 °F) | |
HYDRANAL™-Aceite Coulomat | |
UN1992 |
500 ml | |
68007-08-9,67-66-3,95-47-6 |
Seguridad y manipulación
- HYDRANAL-Coulomat Oil
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301 + H311 + H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: methanol, o-xylene,trichloromethane; chloroform, imidazole,1H-Imidazole monohydriodide, sulphur di