Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat E, reactivo para valoración culombimétrica KF (basado en etanol), para células con y sin diafragma, Honeywell Fluka™
Anolito para valoración culombimétrica Karl Fischer (a base de etanol), para células con y sin diafragma
Marca: Honeywell Fluka 34726-500ML
128.62 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 0.49000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Descripción
Ventajas de los reactivos culombimétricos Hydranal
- Facilidad de uso
- Alta precisión para cantidades de trazas de agua
- Condiciones estables del recipiente de valoración
- Amplia gama de productos
- Vida útil prolongada (hasta cinco años)
Especificaciones
14°C (57.2°F) | |
HYDRANAL™-Coulomat E | |
Frasco de vidrio |
500 mL | |
64-17-5,111-42-2,67-56-1 | |
UN1993BE |
Seguridad y manipulación
- HYDRANAL-Coulomat E
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 2,2'-iminodiethanol;diethanolamine, methanol, sulphur dioxide, imidazole, ethanol; ethyl alcohol, 1