Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat AG, reactivo para valoración culombimétrica KF (solución de anolito), para células con y sin diafragma, Honeywell Fluka™
Marca: Honeywell Fluka 34836-500ML
126.26 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 67-56-1 Peso : 0.46500kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Especificaciones
14°C (57.2°F) | |
HYDRANAL™-Coulomat AG | |
UN1230 |
500 mL | |
67-56-1,111-42-2,7446-09-5,288-32-4,68007-08-9 |
Seguridad y manipulación
- HYDRANAL
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: methanol, 2,2'-iminodiethanol; diethanolamine, imidazole, sulphur dioxide, 1H-Imidazole monohydriodi