Learn More
HYDRANAL™: Coulomat AF 7, para culombímetro AF7, Honeywell Fluka™
Para culombímetro AF7
Marca:  Honeywell Fluka 34829-6X1L
Detalles adicionales : Peso : 5.28000kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15684490
  • 1205.93€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Ventajas de los reactivos culombimétricos Hydranal
  • Facilidad de uso
  • Alta precisión para cantidades de trazas de agua
  • Condiciones estables del recipiente de valoración
  • Amplia gama de productos
  • Vida útil prolongada (hasta cinco años)
Especificaciones
Especificaciones
0.881 g/cm3
6 x 1 L
For coulometer AF7
<5.0000%
63°C
UN1230
Culombimetría
11°C
HYDRANAL™ - Coulomat AF 7
≥1.0000%
68007-08-9,288-32-4,7446-09-5
Frasco de vidrio
Methyl alcohol
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos