Learn More
HYDRANAL™ - Composite 5 K, reactivo para valoración volumétrica de un componente Karl Fischer en aldehídos y cetonas (sin metanol), Honeywell™ Fluka ™
Marca: Honeywell Fluka 34816-2.5L
Detalles adicionales : Peso : 2.92500kg
Especificaciones
90°C (194°F) | |
HYDRANAL™-Composite 5 K | |
111-90-0,7553-56-2,288-32-4,693-98-1,7446-09-5,68007-08-9 |
2.5 L | |
1.15g/mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- HYDRANAL Composite 5 K
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: iodine, imidazole, sulphur dioxide, 1H-Imidazole monohydriodide, 2-Methylimidazole