Learn More
HYDRANAL™ - Composite 1, reactivo para valoración volumétrica de un componente Karl Fischer (sin metanol), Honeywell™ Fluka ™
Marca: Honeywell Fluka 34827-6X1L
Detalles adicionales : CAS : 111-90-0 Peso : 6.66000kg
Especificaciones
90°C (194°F) | |
6 x 1 L | |
HYDRANAL™-Composite 1 | |
1.11g/mL |
Seguridad y manipulación
- HYDRANAL-Composite 1
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, imidazole, 2-Methylimidazole, sulphur dioxide, iodine, 1H-Imidazole monoh