Learn More
GE Healthcare Hyclone™ Donante equino de EE. UU. HyClone™
Marca: GE Healthcare Hyclone™ SH30074.03IH
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
El suero equino de donantes se recoge cuidadosamente de manadas de donantes seleccionadas que se someten periódicamente a inspecciones y cuidados veterinarios. Los animales se alimentan con una dieta enriquecida para garantizar una nutrición adecuada y se someten a ayuno antes de la extracción de sangre para reducir la concentración de lípidos. La extracción de sangre de los caballos se lleva a cabo en unas instalaciones cerradas especialmente equipadas para la recogida aséptica. Cada caballo se somete habitualmente a pruebas de Coggins para la detección de la anemia infecciosa equina. El suero equino de donantes se filtra estéril a través de tres filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm (0,1 μm).Especificaciones
Gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, pH, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, osmolalidad, hierro, capacidad total de fijación del hierro (TIBC), porcentaje de saturación, glucosa | |
Donante equino de EE. UU. | |
Estéril | |
VDVB, virus de la rabia, reovirus y agentes citopatogénicos | |
Coggins |
Equino | |
500 mL | |
Filtrado mediante tres filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm | |
Sí |