Learn More
Cytiva Proteasa tripsina HyClone™
Derivada de páncreas porcino. La proteasa tripsina HyClone™ se utiliza para desprender células adherentes de la superficie o el sustrato al que se han fijado.
Marca: Cytiva SH30236.02
42.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23281" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Derivada de páncreas porcino
- Sometida a radiación gamma antes de la hidratación y el relleno
- Formulada sin calcio ni magnesio
Especificaciones
Almacenar congelado | |
0,05 % (1X) | |
Filtro estéril de 0,1 μm | |
Sin calcio, Sin magnesio | |
Páncreas porcino |
Tripsina, 0,05 % 1X, con 0,5 g tripsina porcina (1:250/l con irradiación gamma) en HBSS con 0,2 g/l EDTA, sin calcio, magnesio, 500 ml (líquido) | |
Líquido | |
Tripsina porcina, HBSS, EDTA | |
500 mL |