Learn More
Cytiva Proteasa tripsina HyClone™
Derivada de páncreas porcino. La proteasa tripsina HyClone™ se utiliza para desprender células adherentes de la superficie o el sustrato al que se han fijado.
Marca:  Cytiva SH30042.02
42.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23281" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10693313
  • 55.60€ / 500 ml
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Derivada de páncreas porcino
  • Sometida a radiación gamma antes de la hidratación y el relleno
  • Formulada sin calcio ni magnesio
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar congelado
0,25 % (1X)
Filtro estéril de 0,1 μm
Sin calcio, Sin magnesio
Páncreas porcino
Tripsina, 0,25 % (1X), con 2,5 g tripsina porcina (1:250/l con irradiación gamma) en HBSS con 0,2 g/l EDTA, sin calcio, magnesio (líquido), 500 ml (líquido)
Líquido
Tripsina porcina, HBSS, EDTA
500 mL