Learn More
Cytiva Solución de azul de tripano, 0,4 % en solución salina tamponada con fosfatos HyClone™
La solución de azul de tripano (0,4%) se utiliza de manera rutinaria como tinción de células para evaluar la viabilidad de la células mediante la prueba de exclusión de tinción.
Marca: Cytiva SV30084.01
18.49 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23281" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.13860kg
Descripción
La solución de azul de tripano (0,4 %) se utiliza de manera rutinaria como tinción de células para evaluar la viabilidad de la células mediante la prueba de exclusión de tinción. Esta prueba se suele llevar a cabo mientras se realiza el recuento celular con el hemocitómetro durante el subcultivo rutinario. También se puede aplicar cada vez que sea necesario determinar la viabilidad de las células con rapidez y precisión. La prueba de exclusión de tinción se basa en el concepto de que las células viables no absorben colorantes impermeables (como el azul de tripano). Sin embargo, las células muertas son permeables y absorben los colorantes.Especificaciones
De 15° a 30 °C | |
Líquido | |
Azul de tripano | |
100 mL |