Learn More
Cytiva HyClone™ Porcine Serum (New Zealand)
Used to enhance cell culture performance, cost-efficient alternatives to Fetal Bovine Serum (FBS)
160.00€ - 167.28€
Especificaciones
País de origen | Nueva Zelanda |
---|---|
Tipo de producto | Suero porcino |
Sterilization Method | Triple filtrado a través de filtros con un tamaño de poro de 200 nm |
Concentración de endotoxinas | ≤ 100 EU/ml |
Inactivado por calor | No |
Código de producto | Marca | Cantidad | Sustancias contaminantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Sustancias contaminantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16695785
|
Cytiva
SH30908.04NI |
1 L | Sin irradiación |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
16685785
|
Cytiva
SH30908.04 |
1 L | Irradiada |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17236916
|
Cytiva
SH30908.04SAM |
1 l (muestras de control de calidad) | Irradiada |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Cytiva's porcine serum is sourced from New Zealand, filtered in the U.S. through multiple 200 nm pore size-rated filters and is gamma irradiated at 25 to 40 kGy after filtration.Especificaciones
Nueva Zelanda | |
Triple filtrado a través de filtros con un tamaño de poro de 200 nm | |
No | |
HyClone™ |
Suero porcino | |
≤ 100 EU/ml | |
≤ 50 mg/dl |