Learn More
Cytiva Medio de cultivo celular en polvo HyCell CHO HyClone™ sin L-glutamina y con HT
Un medio de cultivo celular versátil y sin componentes de origen animal (ADCF).
104.00€ - 520.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz y la humedad |
---|---|
Formulario | Polvo |
Esterilidad | No estéril |
Con aditivos | Bicarbonato sódico, Poloxámero 188, Hipoxantina, Timidina |
Sin aditivos | Sin rojo fenol, Sin HEPES, Sin glutamina |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12695647
|
Cytiva
SH30934.01 |
1000 mL; frasco de PETE |
104.00€
1000 ml |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17602085
|
Cytiva
SH30933.02 |
10 L |
520.00€
10 litros |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12872986
|
Cytiva
SH30933.01 |
5 L |
274.00€
5 litros |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz y la humedad | |
No estéril | |
Sin rojo fenol, Sin HEPES, Sin glutamina |
Polvo | |
Bicarbonato sódico, Poloxámero 188, Hipoxantina, Timidina |