Learn More
Cytiva Medio HyClone™ HyClone™ CHO, polvo
Un medio de cultivo celular versátil y sin componentes de origen animal (ADCF)
Marca: Cytiva SH30948.01
Detalles adicionales : Peso : 0.15110kg
Descripción
- Desarrolladas para cultivo de células de ovario de hámster chino (CHO) en aplicaciones de bioprocesamiento
- Medios sin componentes de origen animal, químicamente definidos y respetuosos con las normativas
- Formulado específicamente mediante el proceso de diseño de vías metabólicas HyClone™
- Proporciona un desempeño excelente, admite una alta densidad de células pico y mejora el rendimiento y la calidad del producto
- Los medios se pueden utilizar para aplicaciones por lotes, «fed-batch» o de perfusión en varias plataformas de cultivo celular
Especificaciones
Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001 | |
Polvo completo sin poloxámero 188, L-glutamina, hipoxantina y timidina | |
Medio CHO | |
Filtro estéril de 0,1 μm | |
5 L |
Almacenar de 2 °C a 8 °C, lejos de la luz | |
Polvo | |
Estéril | |
HyCell™ |