Learn More
Cytiva Medio Eagle modificado de Dulbecco con alto contenido en glucosa HyClone™
Diseñado para favorecer el crecimiento de los cultivos celulares y los procesos de bioproducción.
21.80€ - 183.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000 |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz |
Formulario | Líquido |
Tipo de producto | DMEM/alto en glucosa con L-glutamina, sin piruvato sódico |
Esterilidad | Estéril con filtro |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10103542
|
Cytiva
SH30022.01 |
500 mL |
21.80€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10234882
|
Cytiva
SH30022.02 |
1000 ml |
34.40€
1000 ml |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10722804
|
Cytiva
SH30022.FS |
6 x 500 mL |
130.03€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10732804
|
Cytiva
SH30022.LS |
6 x 1000 ml |
183.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Formato: Líquido
Especificaciones
ISO 9001:2000 | |
Líquido | |
Estéril con filtro | |
Glutamina, Glucosa |
De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz | |
DMEM/alto en glucosa con L-glutamina, sin piruvato sódico | |
Filtro estéril de 0,1 μm | |
Sin piruvato sódico |