Learn More
Cytiva Suero equino de donantes
Se recoge cuidadosamente de manadas de donantes estadounidenses seleccionadas que se someten periódicamente a inspecciones y cuidados veterinarios.
115.00€ - 121.00€
Especificaciones
Otros ensayos | Albúmina |
---|---|
País de origen | Estados Unidos |
Tipo de producto | Suero equino |
Cantidad | 1 L |
Esterilidad | Estéril |
Product Code | Brand | Cantidad | Sustancias contaminantes | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Sustancias contaminantes | Price | Quantity & Availability | ||||
11516541
|
Cytiva
SH30074.04 |
1 L | Ninguno |
121.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17286936
|
Cytiva
SH30074.04IR |
1 L | Irradiated |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Description
Recogida de suero:- Desde la recogida hasta el embalaje final
- Cada paso está documentado
- Trazabilidad completa compatible con buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP)
- Exhaustivas pruebas de calidad, rendimiento y analíticas
- Envasado asépticamente en condiciones de sala limpia de Clase 100
- Se prueba cada lote de suero para garantizar la calidad y la esterilidad
- Agrupado después de la filtración y antes del envase final
- Calidad uniforme desde el primer frasco llenado hasta el último
- Aumenta la uniformidad y minimiza la variabilidad con mucho suero
Specifications
Albúmina | |
Suero equino | |
Estéril | |
No |
Estados Unidos | |
1 L | |
Triple filtrado secuencial, 100 nm | |
HyClone™ |