Learn More
Memmert™ Cámara de humedad HCP
Ideal para ensayos ambientales, simulaciones ambientales, ensayos acelerados de durabilidad y ensayos 85/85.
Marca:  Memmert™ HCP105
Detalles adicionales : Peso : 75.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15810096
  • 8930.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Práctico, fiable y seguro: estas tres palabras describen la cámara de humedad para HCP Memmert.
  • Tamaños de modelo: 50, 105, 150, 240
  • Intervalo de ajuste de temperatura: De 18 °C a 90 °C
  • Intervalo de ajuste de humedad: De 20 a 95 % de HR
  • Sistema de calefacción integral: distribución absolutamente homogénea de la temperatura gracias al sistema de calefacción de 6 lados
  • Variante de modelo: TwinDISPLAY (control intuitivo)
  • Software AtmoCONTROL en un dispositivo USB para la programación, la gestión y la transferencia de programas a través del puerto USB o de la interfaz Ethernet
  • Ajuste la temperatura (Celsius o Fahrenheit), la velocidad del ventilador, la posición de la válvula de aire, el tiempo de programa, las zonas horarias, el horario de verano/invierno
  • El control activo por microprocesador para humidificar y deshumidificar (de 20 a 95 % HR) garantiza una homogeneidad ideal de temperatura, humedad y tiempos de recuperación cortos después de abrir la puerta
  • Suministro de humedad con agua destilada del depósito externo mediante bomba de cebado automático
  • AutoSAFETY: monitor de sobretemperatura y subtemperatura integrado adicionalmente
  • Fiable y a prueba de fallos, incluso después de años de funcionamiento continuo
La cámara de humedad para HCP garantiza una homogeneidad ideal de temperatura, humedad y tiempos de recuperación cortos después de abrir la puerta. La cámara prácticamente no requiere mantenimiento y garantiza absoluta fiabilidad y seguridad.
Todas las cámaras de humedad para HCP Memmert se suministrarán con TwinDISPLAY.
El TwinDISPLAY ofrece la máxima comodidad para procesos complejos. Si la aplicación requiere una precisión y fiabilidad excepcionales junto con un funcionamiento intuitivo y una protección contra temperatura doble, incluida la alarma visual, los modelos TwinDISPLAY proporcionarán la funcionalidad, la comodidad y la seguridad necesarias. Mediante el intuitivo software de control y registro AtmoCONTROL, incluso los complejos procesos se pueden programar de forma rápida y sencilla. Varias alarmas acústicas, visuales y de protección contra exceso de temperatura, así como posiblemente el envío de un mensaje de alarma automático a una o varias direcciones de correo electrónico dejarán tiempo para las cosas que realmente importan.
Especificaciones
Especificaciones
de 0,1 °C
15 kg
No
Interfaces de Ethernet y USB
Acero inoxidable (304/1,4301)
Acero inoxidable
Cable de alimentación con enchufe (tipo alemán)
De 18 °C a 90 °C
2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY)
Es adecuada para pruebas ambientales, simulación ambiental, pruebas de vida útil acelerada y pruebas 85/85 según IEC 60068-2-67 e IEC 60068-2-78.
0,5 % de humedad relativa
2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY)
Suministro de humedad con agua (solo para agua desmineralizada con una conductividad de 5 a 10 µS/cm y un valor de pH entre 5 y 7; desde un depósito externo) mediante bomba de cebado automático
90 kg
1
Cámara de humedad
1 unidad
Acero inoxidable
Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo
0,1 °C
3 años
591 mm
719 mm
850 mm
591 mm
100 kg
115/230 V, 50/60 Hz
50/60 Hz
Acústicas y visuales
DIN 12880:2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN 61010-2-010
TwinDISPLAY. Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo
107 l
Sin iluminación
6
Del 20 al 95 % de humedad relativa
Cámara de humedad
Puerta de acero inoxidable completamente aislada
Acero inoxidable
Control activo de microprocesador de humidificación y deshumidificación
Del 20 al 95%
Puerta de acero inoxidable completamente aislada con bloqueo de 2 puntos (cerradura de la puerta de compresión)
HCP105
Diámetro claro de 40 mm
Software AtmoCONTROL en un dispositivo USB para la programación, la gestión y la transferencia de programas a través del puerto USB o de la interfaz Ethernet
Sensor de temperatura, 2 sensores Pt100 DIN clase A
Los aparatos deben transportarse en posición vertical
2 circuitos de 4 cables Pt100 de clase A
Contador digital de retroceso con ajuste de tiempo objetivo, ajustable desde 1 minuto a 99 días
400 x 560 x 480 mm
400 mm
560 mm
480 mm
400 mm
75 kg
115/230 V
Certificados
Ver productos accesorios