Learn More
Invitrogen™ PDGF-BB (CSRP2) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca: Invitrogen™ EHCSRP2
Detalles adicionales : Peso : 0.00400kg
Descripción
The Human Platelet-Derived Growth Factor (CSRP2) (Hu PDGF-BB) ELISA quantitates Hu PDGF-BB in human cell and tissue lysates. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu PDGF-BB. Principle of the method The Human PDGF-BB solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La proteína codificada por este gen es miembro de la familia de factores de crecimiento derivados de plaquetas. Los cuatro miembros de esta familia son factores mitogénicos para las células de origen mesenquimal y se caracterizan por un motivo de ocho cisteínas. Este producto genético puede existir como homodímero o como un heterodímero con el polipéptido alfa del factor de crecimiento derivado de las plaquetas, donde los dímeros están conectados por puentes disulfuro. Las mutaciones en este gen están asociadas con el meningioma. Las translocaciones recíprocas entre los cromosomas 22 y 7, en los sitios donde se localiza este gen y el de COL1A1, se asocian con un tipo particular de tumor cutáneo llamado dermatofibrosarcoma protuberans que resulta de una expresión no regulada del factor de crecimiento. Se han identificado dos variantes de transcripción empalmadas que codifican diferentes isoformas para este gen.Especificaciones
P01127 | |
1 pg | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Lisados celulares | |
96 ensayos | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
5155 | |
< 12 % | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
96 pruebas | |
Diferenciación | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
4 h 45 min |
0,549-400 pg/ml | |
De 1 pg/mL a 400 pg/ml | |
Biotina | |
Otras proteínas | |
El par de anticuerpos suministrado en este kit reconoce el PDGF-BB humano. | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
IBGC5,PDGF-2,PDGF2,SIS,SSV,c-sis | |
< 10 % | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
Lisado celular, 20 μL | |
CRP2, LMO5, SmLIM | |
1 h 20 min |