Learn More
Invitrogen™ NOV Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca:  Invitrogen™ EHNOV
434.68 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15465083
  • 652.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
The Human NOV ELISA quantitates Hu NOV in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu NOV. Principle of the method The Human NOV solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La familia de genes CCN (CTGF/Cyr61/NOV) consta actualmente de seis miembros distintos, que codifican proteínas que participan en procesos biológicos fundamentales como la proliferación celular, la adhesión, la migración, la diferenciación, la cicatrización de heridas, la angiogénesis y varias patologías como la fibrosis y la tumorigénesis. Mientras que Cyr61 y CTGF actúan como reguladores positivos del crecimiento celular, nov (nefroblastoma sobreexpresado, CCN3 o NOVH) constituye el primer ejemplo de una proteína CCN con propiedades reguladoras negativas y el primer ejemplo de expresión aberrante que se asocia con el desarrollo de un tumor. En los animales y los seres humanos se detecta una mayor expresión de nov en los tejidos donde el calcio es un regulador clave, como la glándula suprarrenal, el sistema nervioso central, el hueso y el cartílago, el músculo cardíaco y el riñón. La proteína nov se asocia con el dominio extracelular Notch1 e inhibe la diferenciación del mioblasto a través de la vía de señalización de Notch.
Especificaciones
Especificaciones
P48745
2 pg
ELISA sandwich de fase sólida
Kit de ELISA
Plasma, Sobrenadante, Suero
96 ensayos
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
4856
< 12 %
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
96 pruebas
Regulación génica
De 2 °C a 8 °C
Humano
4 h 45 min
0,041-30 ng/ml
De 2 pg/ml a 30 ng/ml
Biotina
Otras proteínas
Este par de anticuerpos ELISA detecta la NOV humana. Otras especies aún no determinadas.
Humano
Lector de microplacas colorimétrico
CCN3,IBP-9,IGFBP-9,IGFBP9h,NOV
< 10 %
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
RUO
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
CCN3, IBP-9, IGFBP-9, IGFBP9h, NOV
1 h 20 min