Learn More
Gibco™ Human Melanocyte Growth Supplement-2 (HMGS-2), PMA-free
Suplemento para cultivar melanocitos humanos-2, sin PMA (HMGS-2)
Marca: Gibco™ S0165
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Descripción
Una solución estéril y concentrada (100X) diseñada para uso con el medio 254 o 254CF para cultivar melanocitos epidérmicos humanos. Cada frasco de 5 ml de HMGS-2 contiene todos los factores de crecimiento, hormonas y extractos de tejido necesarios para cultivar melanocitos epidérmicos humanos y es la cantidad correcta de suplemento para un frasco de 500 ml de medio.Si un frasco de 500 ml de medio se suplementa con HMGS-2, las concentraciones finales de los componentes en el medio suplementado son las siguientes:
Especificaciones
Almacenar en congelador (de – 5 a – 20 °C). | |
100 X | |
Estériles | |
Hielo seco | |
Humano |
Célula de melanocitos | |
Suplemento para el cultivo de melanocitos humanos-2 (HMGS-2) | |
Cascade Biologics™ | |
Humano |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.