Learn More
Gibco™ Human M-CSF Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
80.00€ - 4255.00€
Especificaciones
Número de acceso | P09603 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
Formulación | protein with no preservative |
ID de gen (Entrez) | 1435 |
Peso molecular | 36.8 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17862143
|
Gibco™
300-25-100UG |
100 μg |
848.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17882763
|
Gibco™
300-25-10UG |
10 μg |
194.00€
10 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17882543
|
Gibco™
300-25-1MG |
1 mg |
4255.00€
1 miligramo |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17832463
|
Gibco™
300-25-250UG |
250 μg |
1490.00€
250 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17882943
|
Gibco™
300-25-2UG |
2 μg |
80.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17882053
|
Gibco™
300-25-500UG |
500 μg |
2550.00€
500 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17852253
|
Gibco™
300-25-50UG |
50 μg |
510.00€
50 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
M-CSF (Macrophage colony-stimulating factor, CSF-1) is a survival factor essential for the proliferation and development of monocytes, macrophages, and osteoclast progenitor cells. M-CSF also induces VEGF (vascular endothelial growth factor) secretion by macrophages, thereby mediating mobilization of endothelial progenitor cells and neovascularization. M-CSF is present as several bioactive isoforms that differ in potency and stability. The full-length protein is synthesized as a membrane-spanning protein that can be expressed on the cell surface or further cleaved and modified in the secretory vesicle. Further, M-CSF is a disulfide-bonded homodimer which is processed into one of two isoforms, a glycoprotein or a proteoglycan that has been modified by the addition of chondroitin sulfate to each subunit. Binding of M-CSF to its receptor, c-Fms (CSF-1R or CD115) induces dimerization of the receptor followed by internalization and degradation of the complex. Functionally, M-CSF is known to stimulate differentiation of hematopoietic stem cells to monocyte-macrophage cell populations in culture. M-CSF acts through the CSF receptor 1. Although human M-CSF shows activity on mouse cells, mouse CSF shows no activity on human cells.Especificaciones
P09603 | |
protein with no preservative | |
36.8 | |
E. coli | |
RUO | |
C87615; colony stimulating factor 1; colony stimulating factor 1 (macrophage); colony-stimulating factor-1 splice variant; CSF1; CSF-1; Csfm; H-MCSF; lanimostim; macrophage colony stimulating factor 1; macrophage colony stimulating factor alpha; macrophage colony stimulating factor beta; macrophage colony-stimulating factor; macrophage colony-stimulating factor 1; macrophage colony-stimulating factor beta; macrophage-colony stimulating factor alpha; MCSF; MCSF alpha; MCSFBETA; MGC31930; M-MCSF; op; osteopetrosis; Processed macrophage colony-stimulating factor 1 | |
Human | |
Recombinant | |
Lyophilized |
ELISA, Functional Assay, Western Blot | |
1435 | |
Human M-CSF | |
-20°C | |
<1 EU/μg | |
Csf1 | |
Unconjugated | |
MEEVSEYCSH MIGSGHLQSL QRLIDSQMET SCQITFEFVD QEQLKDPVCY LKKAFLLVQD IMEDTMRFRD NTPNAIAIVQ LQELSLRLKS CFTKDYEEHD KACVRTFYET PLQLLEKVKN VFNETKNLLD KDWNIFSKNC NNSFAECSSQ GHERQSEGS | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |