Learn More
Gibco™ Human Keratinocyte Growth Supplement Kit (HKGS Kit)
Kit de suplementos para cultivar queratinocitos humanos (Kit HKGS)
Marca: Gibco™ S001K
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
Un conjunto de soluciones estériles diseñado para usar con el medio EpiLife™ o 154 para cultivar queratinocitos epidérmicos humanos. El kit HKGS proporciona, en viales separados, todos los componentes del HKGS completo (S-001-5). También se incluye un vial de solución de gentamicina/anfotericina (GA). El uso de GA es opcional.Especificaciones
menos 20 grados C | |
Kit de suplementos para cultivar queratinocitos humanos (Kit HKGS) | |
Cascade Biologics™ | |
Humano |
Célula de queratinocitos | |
Estériles | |
Hielo seco | |
Humano |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.