Learn More
Invitrogen™ IL-36G (IL-1F9) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca:  Invitrogen™ EHIL36G
445.35 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15465043
  • 668.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
The Human Interleukin 36G (IL-36G/IL-1F9) ELISA quantitates Hu IL-36G in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL-36G. Principle of the method The Human IL-36G solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Citocina que se une y señaliza a través del receptor IL1RL2/IL-36R que, a su vez, activa las vías de señalización NF-kappa-B y MAPK en las células diana. Parte del sistema de señalización de la IL-36 que se cree que está presente en las barreras epiteliales y que participa en la respuesta inflamatoria local; similar al sistema IL-1 con el que comparte el coreceptor IL1RAP. Parece estar implicado en la respuesta inflamatoria de la piel actuando sobre los queratinocitos, las células dendríticas e indirectamente sobre las células T para impulsar la infiltración tisular, la maduración celular y la proliferación celular. En los queratinocitos cultivados induce la expresión de macrófagos, células T y quimiocinas de neutrófilos, como CCL3, CCL4, CCL5, CCL2, CCL17, CCL22, CL20, CCL5, CCL2, CCL17, CCL22, CXCL8, CCL20 y CXCL1; también estimula su propia expresión y la de los parámetros proinflamatorios cutáneos prototípicos TNF-alfa, S100A7/psoriasina y NOS inducible. Puede desempeñar un papel en las respuestas proinflamatorias durante la inflamación neutrofílica de las vías respiratorias: activa las quinasas de proteínas activadas por mitógeno y NF-kappa B en los fibroblastos pulmonares primarios, y estimula la expresión de IL-8 y CXCL3 y TH17 quimiokina CCL20 en los fibroblastos pulmonares. Puede participar en la respuesta inmune innata a patógenos fúngicos, como el Aspergillus fumigatus.
Especificaciones
Especificaciones
Q9NZH8
13 pg
ELISA sandwich de fase sólida
Kit de ELISA
Plasma, Sobrenadante, Suero
96 ensayos
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
56300
< 12 %
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
96 pruebas
Inflamación
De 2 °C a 8 °C
Humano
4 h 45 min
12,29-3000 pg/ml
De 13 pg/mL a 3000 pg/ml
Biotina
Otras proteínas
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: IL-1F1 humana (IL-1 alfa), IL-1F2 (IL-1 beta), IL-1F3 (IL-1ra), IL-1F4 (IL-18), IL-1F5 (IL-36ra), IL-1F6 (IL-36 alfa), IL-1F7 (IL-37), IL-1F8 (IL-36 beta), IL-1F10 (IL-38), IL-1F11 (IL-33)
Humano
Lector de microplacas colorimétrico
IL-1F9,IL-1H1,IL-1RP2,IL1E,IL1F9,IL1H1,IL1RP2
< 10 %
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
RUO
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
UNQ2456/PRO5737, IL-1F9, IL-1H1, IL-1RP2, IL1E, IL1F9, IL1H1, IL1RP2
1 h 20 min