Learn More
Gibco™ Human IL-34 Recombinant Protein, PeproTech®
HEK293 cells Recombinant Protein
80.00€ - 5140.00€
Especificaciones
Número de acceso | Q6ZMJ4 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Functional Assay |
Formulación | protein with no preservative |
ID de gen (Entrez) | 146433 |
Peso molecular | 52.5 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17821883
|
Gibco™
200-34-100UG |
100 μg |
1030.00€
100 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17850433
|
Gibco™
200-34-10UG |
10 μg |
194.00€
10 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17810063
|
Gibco™
200-34-1MG |
2 x 500 μg |
5140.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17870433
|
Gibco™
200-34-250UG |
250 μg |
1802.00€
250 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17821813
|
Gibco™
200-34-2UG |
2 μg |
80.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17850443
|
Gibco™
200-34-500UG |
500 μg |
3085.00€
500 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17871873
|
Gibco™
200-34-50UG |
50 μg |
620.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
IL-34 is secreted as a dimeric protein and currently belongs to no known cytokine family. It signals via the M-CSF Receptor, also known as CSF-1R and CD115, which is shared with M-CSF. IL-34 has no amino acid sequence homology to M-CSF, but they exhibit similarities in secondary structure and share overlapping functions. IL-34 has been shown to promote myeloid survival, proliferation, and differentiation, and to play a role in osteoclast formation. IL-34 expression has been detected in various tissues and is most abundant in the spleen.Especificaciones
Q6ZMJ4 | |
protein with no preservative | |
52.5 | |
HEK293 cells | |
RUO | |
2010004A03Rik; AI593503; C16orf77; IL34; IL-34; ILN; Interleukin; interleukin 34; Interleukin34; interleukin-34 | |
Human | |
Recombinant | |
Lyophilized |
Functional Assay | |
146433 | |
Human IL-34 | |
-20°C | |
<1 EU/μg | |
Il34 | |
Unconjugated | |
NEPLEMWPLT QNEECTVTGF LRDKLQYRSR LQYMKHYFPI NYKISVPYEG VFRIANVTRL QRAQVSEREL RYLWVLVSLS ATESVQDVLL EGHPSWKYLQ EVETLLLNVQ QGLTDVEVSP KVESVLSLLN APGPNLKLVR PKALLDNCFR VMELLYCSCC KQSSVLNWQD CEVPSPQSCS PEPSLQYAAT QLYPPPPWSP SSPPHSTGSV RPVRAQGEGL LPHHHHHHHH | |
≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |