Learn More
Invitrogen™ Interferon alpha (Cell culture) Human ELISA Kit
Measure levels of human interferon alpha (IFNa) in human serum and human plasma samples using 96-well plates.
918.00€ - 3595.00€
Especificaciones
Intervalo del ensayo | 12,5-1000 pg/ml |
---|---|
Descripción | Kit de ELISA para IFN alfa humano (muestras de suero) |
Conjugado | Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
Formato del kit de inmunoensayo | ELISA colorimétrico (sustrato TMB) para placa transparente de 96 pocillos |
Tipo de producto | Kit de ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10531594
|
Invitrogen™
411101 |
96 pruebas |
918.00€
1 set |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10177923
|
Invitrogen™
411102 |
5 x 96 pruebas |
3595.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Assay IFN-a (human interferon alpha) levels in human serum, plasma and tissue culture media with these Thermo Scientific™ Human IFN alpha ELISA Kits (for Serum Samples).
These human IFN alpha ELISA kits use pre-titered, matched pairs of coating and detection antibodies to accurately measure interferon alpha (IFN-α) in samples at 50μL per well. These IFN-α kits are validated for use with human serum, plasma and tissue culture media. Also included are calibrated recombinant protein standard, TMB substrate solution and stop solution.The complete kits contain pre-coated 96-well plate(s) and lot-optimized reagents. All components undergo quality control testing to minimize lot-to-lot variability.Target: Human interferon alpha (human IFN-α, IFN-alpha)
Format: Colorimetric ELISA (TMB substrate) in clear 96-well plate
Measurement: Absorbance at 450nm
Assay Range: 12.5 to 1000pg/mL
Sensitivity: Undetermined
Precision: Intra-assay CV ≤ 8%; inter-assay CV ≤ 8%
Sample Types: Cell culture supernatant, serum, plasma
Total Assay Time: 3.25 hours
Sample Size: 50μL
Specificity: No significant cross-reaction with human IFN-β, IFN-γ or IFN-ω; mouse or rat IFN-α, IFN-β, or IFN-γ; bovine IFN-τ
Includes:Complete kits contain pre-coated antibody-plates, detection antibodies, buffers, diluents, standards, substrates, and stop solution.
Especificaciones
12,5-1000 pg/ml | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Kit de ELISA | |
No hay reacción cruzada significativa con los IFN-ß, IFN-g o IFN-w humanos, los IFN-a, IFN-ß o IFN-g de ratón o rata y el IFN-t bovino. | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
< 8 % | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
CV intraensayo de ≤ 8 %; CV interensayo de ≤ 8 % | |
Sobrenadante 100 μl | |
Humano | |
3 h 15 min |
Kit de ELISA para IFN alfa humano (muestras de suero) | |
ELISA colorimétrico (sustrato TMB) para placa transparente de 96 pocillos | |
Sobrenadante | |
Humano | |
IFNA1,IFNA2 | |
< 8 % | |
Absorbancia a 450 nm | |
RUO | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |